Beskrivelse
- Til brug i væskekromatografi (HPLC& UHPLC)& spektrofotometri
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Ethyl Ketone |
| CAS | 78-93-3 |
| Flammepunkt | −9.00°C (−48.20°F) |
| Renhedsgrad noter | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C4H8O |
| MDL nummer | MFCD00011648 |
| Mængde | 4 L |
| Specifik vægtfylde | 1L = 0.81kg |
| Synonym | 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.