Få mere at vide
Methylethylketon, BAKER ANALYZED™ Laboratoriereagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10463271 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10463271 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10463271 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8052.1000
Tekniske data
CAS 78-93-3
Surhed Maks. 0,003 % (som CH3COOH)
Tæthed 0,797 til 801,000 g/ml ved 25 °C
Mængde 1 L
Rester efter fordampning Maks. 0,005 %
Analyseprocentområde min. 99 %
Molekylær formel C4H8O
MDL nummer MFCD00011648
Vand Max. 0,2 %
Synonym 2-Butanone, MEK, EK 500 Additive, Butanone, Ethyl methyl ketone
Kogepunkt 79,6 °C
InChI nøgle ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(C)=O
IUPAC navn butan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 72.11