Få mere at vide
Methylethylketon 25L, Solveco
Beskrivelse
Methylethylketon (almindeligvis kaldet MEK eller butanon) er et meget effektivt opløsningsmiddel, der kan opløse en bred vifte af stoffer. Det anvendes bredt i industrielle processer, der involverer gummi, harpikser, celluloseacetat, nitrocellulosebaserede belægninger og vinylfilm.
På grund af sin fremragende solvens og hurtige fordampningshastighed anvendes MEK ofte i produktionen af plast, tekstiler og paraffinvoks. Det er også en almindelig komponent i husholdnings- og erhvervsprodukter såsom lak, lak, malingsfjernere og rengøringsmidler.
Derudover bruges MEK som denaturant i formuleringen af industrialkoholer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butan-2-one |
| CAS | 78-93-3 |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | 15 L HDPE-beholder |
| Kogepunkt | 80 °C |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.11 g/mol |
| Procent renhed | 99.90% |
| Grad | Teknisk |