Få mere at vide
Methyl Ethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Ethanesulfonate |
| CAS | 1912-28-3 |
| Molekylær formel | C3H8O3S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl Ethylsulfonate, Ethanesulfonic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-7(4,5)6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | COS(CC)(=O)=O |
| IUPAC navn | methyl ethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.16 |
| Formel vægt | 124.0194 |