missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride |
| CAS | 83881-48-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C22 H27 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClN2O3.2ClH/c1-27-21(26)17-28-16-15-24-11-13-25(14-12-24)22(18-5-3-2-4-6-18)19-7-9-20(23)10-8-19;;/h2-10,22H,11-17H2,1H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.COC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | methyl 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate;dihydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?