Få mere at vide
Methyl Ergonovine Maleate Salt, TRC
Artikelnummer. 30008071
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008071 5 mg
30005265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3046005MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57432-61-8
Molekylær formel C20 H25 N3 O2 . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 455.5
Synonym Methylergometrine maleate, (6aR,9R)-N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)propyl]-7-methyl- 4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide (Z)-butenedioate
IUPAC navn (6aR,9R)-N-[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide;(Z)-but-2-enedioic acid
SMIL CC[C@@H](CO)NC(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylergometrine maleate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25N3O2.C4H4O4/c1-3-14(11-24)22-20(25)13-7-16-15-5-4-6-17-19(15)12(9-21-17)8-18(16)23(2)10-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-7,9,13-14,18,21,24H,3,8,10-11H2,1-2H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-,14+,18-;/m1./s1
Formel vægt 455.2056