Få mere at vide
Methyleicosanoat, 98+%
Artikelnummer. 11334548
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334548 2 g 2g
11324548 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042399.04
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-28-1
Molekylær formel C21H42O2
Molekylvægt (g/mol) 326.57
MDL nummer MFCD00009014
InChI nøgle QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
IUPAC navn methylicosanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl eicosanoate
Smeltepunkt 48 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 215 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Opløselig i varm alkohol. Sparsomt opløseligt i vand.
Formel vægt 326.56
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver