Få mere at vide
Methyl eicosanoate, 98+%
Artikelnummer. 11324548
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11324548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042399.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-28-1
Molekylær formel C21H42O2
Molekylvægt (g/mol) 326.57
MDL nummer MFCD00009014
InChI nøgle QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
IUPAC navn methylicosanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl eicosanoate
Smeltepunkt 48°C
Farve Hvid
Kogepunkt 215°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot alcohol. Sparingly Soluble in water.
Formel vægt 326.56
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver