Få mere at vide
Methyl dodecanoate, 99%
Artikelnummer. p-7020509
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424124
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12492.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214.349 g/mol
Methyldodecanoat anvendes til produktion af biodiesel. Det er blevet brugt til selektiv syntese af det sekundære amidoverfladeaktive middel, N-methyllauroylethanolamid. Det bruges også som blødgørende midler, parfumemidler til hudpleje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyldodecanoat anvendes til produktion af biodiesel. Det er blevet brugt til selektiv syntese af det sekundære amidoverfladeaktive middel, N-methyllauroylethanolamid. Det bruges også som blødgørende midler, parfumemidler til hudpleje.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand. Opløseligt i alkohol, dipropylenglycol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-82-0
Molekylær formel C13H26O2
Molekylvægt (g/mol) 214.349
MDL nummer MFCD00008966
InChI nøgle UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC navn methyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Laurate
Smeltepunkt 4°C to 5°C
Tæthed 0.870
Kogepunkt 261°C to 262°C
Flammepunkt 125°C (257°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.4325
Mængde 5 g
Beilstein 1767780
Opløselighedsinformation Not miscible in water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol.
Formel vægt 214.35
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl dodecanoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dodecanoic acid, methyl ester