Få mere at vide
Methyldodecanoat, 99%
Artikelnummer. 11434124
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434124 25 g 25g
11424124 5 g 5g
11444124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12492.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214,349 g/mol
Methyldodecanoat anvendes til produktion af biodiesel. Det er blevet brugt til selektiv syntese af det sekundære amidoverfladeaktive middel, N-methyllauroylethanolamid. Det bruges også som blødgørende midler, parfumemidler til hudpleje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyldodecanoat anvendes til produktion af biodiesel. Det er blevet brugt til selektiv syntese af det sekundære amidoverfladeaktive middel, N-methyllauroylethanolamid. Det bruges også som blødgørende midler, parfumemidler til hudpleje.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand. Opløseligt i alkohol, dipropylenglycol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-82-0
Molekylær formel C13H26O2
Molekylvægt (g/mol) 214.349
MDL nummer MFCD00008966
InChI nøgle UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC navn methyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl dodecanoate
Smeltepunkt 4°C to 5°C
Tæthed 0.87
Kogepunkt 261°C to 262°C
Flammepunkt 125°C (257°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.4325
Mængde 25 g
Beilstein 1767780
Opløselighedsinformation Not miscible in water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol.
Formel vægt 214.35
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl dodecanoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecanoic acid, methyl ester