Få mere at vide
Methyl DL-lactate, 99%
Artikelnummer. 15416928
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416928 5 mL 5ml
15426928 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60455.AA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 547-64-8 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Methyl DL-lactat anvendes som opløsningsmiddel til nitrocellulose, cellulaseacetat, cellulaseacetobutyrot og cellulaseacetaprapionat. Det bruges til fremstilling af lakker og dopes, hvor det bidrager med høj tolerance over for fortyndere, god fejl- og rødmebestandighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl DL-lactat anvendes som opløsningsmiddel til nitrocellulose, cellulaseacetat, cellulaseacetobutyrot og cellulaseacetaprapionat. Det bruges til fremstilling af lakker og dopes, hvor det bidrager med høj tolerance over for fortyndere, god fejl- og rødmebestandighed.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og stærke baser. Må ikke opbevares sammen med syrer. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 547-64-8
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.105
MDL nummer MFCD00066367
InChI nøgle LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl lactate, dl-methyl lactate, methyl dl-lactate, lactic acid methyl ester, methyl 2-hydroxypropionate, lactic acid, methyl ester, +--methyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl alpha-hydroxypropionate, methyl-lactate
PubChem CID 11040
ChEBI CHEBI:83221
IUPAC navn methyl-2-hydroxypropanoat
SMIL CC(C(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl DL-lactate
Tæthed 1.093
Flammepunkt 51°C (124°F)
Brydningsindeks 1.413
Mængde 5 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 1720586
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 104.1
Procent renhed 99%