Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl DL-lactate |
| Navn note | 99% |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0900g/mL |
| Kogepunkt | 35°C (6.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 49°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C4H8O3 |
| Vis mere |