Få mere at vide
Methyl DL-2-Isothiocyanatocaproate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl DL-2-Isothiocyanatocaproate |
| CAS | 206761-73-1 |
| Molekylær formel | C8H13NO2S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Isothiocyanatohexanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2S/c1-3-4-5-7(9-6-12)8(10)11-2/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(N=C=S)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-isothiocyanatohexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.26 |
| Formel vægt | 187.0667 |