missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl DL-2-Isothiocyanatocaproate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl DL-2-Isothiocyanatocaproate |
| CAS | 206761-73-1 |
| Molekylær formel | C8H13NO2S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Isothiocyanatohexanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2S/c1-3-4-5-7(9-6-12)8(10)11-2/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(N=C=S)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-isothiocyanatohexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.26 |
| Formel vægt | 187.0667 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?