Få mere at vide
Methyl DL-2-brompropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702221 100 g Glasflaske 100g
10397300 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173391000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5445-17-0 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5445-17-0
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167
MDL nummer MFCD00000143
InChI nøgle ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95576
IUPAC navn methyl-2-brompropanoat
SMIL CC(C(=O)OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl DL-2-bromopropionate
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4970g/mL
Kogepunkt 143.0°C to 145.0°C (19.0 mmHg)
Flammepunkt 51°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(Br)CO2CH3
Brydningsindeks 1.4509 to 1.4530
Mængde 100 g
Beilstein 02, 253
Specifik vægtfylde 1.497
Synonym methyl 2-bromopropionate, propanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromopropionic acid methyl ester, methyl dl-2-bromopropionate, methyl2-bromopropionate, methyl alpha-bromopropionate, methyl .alpha.-bromopropionate, methyl-2-bromopropanoate, methyl 2-bromo-propionate, propionic acid, 2-bromo-, methyl ester
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 167
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske