missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl Dl-2-(1-Boc-Piperidin-4-Yl)-Beta-Glycinate, TRC

Artikelnummer. 30475903
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475903 50 mg
30471433 100 mg
30474263 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475903 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31550550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 362703-57-9
Molekylær formel C13H24N2O4
Molekylvægt (g/mol) 272.34
Synonym Methyl 4-Amino-1-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-4-piperidineacetate, tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
IUPAC navn tert-butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
SMIL COC(=O)CC1(N)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl Dl-2-(1-Boc-Piperidin-4-Yl)-beta-Glycinate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H24N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-7-5-13(14,6-8-15)9-10(16)18-4/h5-9,14H2,1-4H3
Formel vægt 272.1736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.