Få mere at vide
Methyldisulfid, 99%
Artikelnummer. 10750671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10750671 1 kg Glasflaske 1kg
10113673 50 g Glasflaske 50g
10235930 250 g Glasflaske 250g
10276523 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10750671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165590010
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-92-0
Molekylær formel C2H6S2
Molekylvægt (g/mol) 94.19
MDL nummer MFCD00008561
InChI nøgle WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
IUPAC navn (methyldisulfanyl)methan
SMIL CSSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl disulfide
Smeltepunkt -85,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.0625g/mL
Kogepunkt 108,0 °C til 110,0 °C
Flammepunkt 16 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 1% maks. (Methylmercaptan-indhold) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2S2
Brydningsindeks 1,5243 til 1,5263
Mængde 1 kg
Beilstein 01, 291
Fieser 05,246; 06,217; 08,189
Specifik vægtfylde 1.0625
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ether, ethylalkohol, ccl4, benzen
Viskositet 0,620 mPa (20 °C)
Formel vægt 94.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske