Få mere at vide
Methyl diphenylphosphinite, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10468900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10468900 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10468900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165290050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl diphenylphosphinite
Navn note 99%
CAS 4020-99-9
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 149.0°C (6.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C13H13OP
Lineær formel (C6H5)2POCH3
Brydningsindeks 1.6045 to 1.6065
MDL nummer MFCD00048025
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.07
Synonym methoxydiphenylphosphine, methyl diphenylphosphinite, diphenylphosphinous acid methyl ester, phosphinous acid, diphenyl-, methyl ester, methoxy diphenyl phosphane, pubchem6470, acmc-209jbw, diphenyl methoxy phosphine
InChI nøgle OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
SMIL COP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn methyl diphenylphosphinite
Molekylvægt (g/mol) 216.22
PubChem CID 77636
Formel vægt 216.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl diphenylphosphinite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.