Få mere at vide
Methyl diphenylphosphinite, 98+%
Artikelnummer. 11478800
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478800 1 g 1g
11404603 25 g 25g
11414603 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478800 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11555.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4020-99-9 | C13H13OP | 216.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4020-99-9
Molekylær formel C13H13OP
Molekylvægt (g/mol) 216.22
MDL nummer MFCD00048025
InChI nøgle OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydiphenylphosphine, methyl diphenylphosphinite, diphenylphosphinous acid methyl ester, phosphinous acid, diphenyl-, methyl ester, methoxy diphenyl phosphane, pubchem6470, acmc-209jbw, diphenyl methoxy phosphine
PubChem CID 77636
IUPAC navn methoxy(diphenyl)phosphan
SMIL COP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl diphenylphosphinite
Tæthed 1.078
Kogepunkt 148°C to 150°C (6 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.604
Mængde 1 g
Beilstein 1640480
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 216.22
Procent renhed ≥98%