Få mere at vide
Methyl Dimethyldithiocarbamate, TRC
Artikelnummer. 30469405
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30469405 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30469405 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM492500500MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-S-methyldithiocarbamate
CAS 3735-92-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C4 H9 N S2
Mængde 500 mg
Synonym Carbamic acid, dimethyldithio-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, dimethyl-, methyl ester (9CI), Cystogon, Forbiat, Methyl N,N-dimethylcarbamodithioate, Methyl N,N-dimethyldithiocarbamate, Methyl dimethyldithiocarbamate, N,N-Dimethyl-S-methyldithiocarbamate, NSC 40176, S-Methyl N,N-dimethyldithiocarbamate
InChI formel InChI=1S/C4H9NS2/c1-5(2)4(6)7-3/h1-3H3
SMIL CSC(=S)N(C)C
IUPAC navn methyl N,N-dimethylcarbamodithioate
Molekylvægt (g/mol) 135.25
Formel vægt 135.0176
Procent renhed >95