Få mere at vide
Methyl Dimethyldithiocarbamate, TRC
Artikelnummer. 30467538
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30467538 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30467538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM4925001G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-S-methyldithiocarbamate
CAS 3735-92-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C4 H9 N S2
Mængde 1 g
Synonym Carbamic acid, dimethyldithio-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, dimethyl-, methyl ester (9CI), Cystogon, Forbiat, Methyl N,N-dimethylcarbamodithioate, Methyl N,N-dimethyldithiocarbamate, Methyl dimethyldithiocarbamate, N,N-Dimethyl-S-methyldithiocarbamate, NSC 40176, S-Methyl N,N-dimethyldithiocarbamate
InChI formel InChI=1S/C4H9NS2/c1-5(2)4(6)7-3/h1-3H3
SMIL CSC(=S)N(C)C
IUPAC navn methyl N,N-dimethylcarbamodithioate
Molekylvægt (g/mol) 135.25
Formel vægt 135.0176
Procent renhed >95