Få mere at vide
Methyl Dimethoxyacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Dimethoxyacetate |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-7-4(6)5(8-2)9-3/h5H,1-3H3 |
| Formel vægt | 134.0579 |