Få mere at vide
Methyldimethoxyacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10605691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10605691 25 g 25g
10138512 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10605691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414180250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-91-8 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-91-8
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00008484
InChI nøgle NZTCVGHPDWAALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl dimethoxyacetate, acetic acid, dimethoxy-, methyl ester, dimethoxyacetic acid methyl ester, glyoxylic acid methyl ester dimethyl acetal, acetic acid, 2,2-dimethoxy-, methyl ester, glyoxylic acid, methyl ester, 2-dimethyl acetal, zlchem 519, acmc-209r3k, ksc490c4f, methyl 2,2-dimethoxyethanoate
PubChem CID 66647
IUPAC navn methyl-2,2-dimethoxyacetat
SMIL COC(C(=O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl dimethoxyacetate
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 160°C to 163°C
Flammepunkt 63°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2CHCOOCH3
Brydningsindeks 1.4040 to 1.406
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.09
Formel vægt 134.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske