Få mere at vide
Methyl dimethoxyacetate, 96%
Artikelnummer. 11494803
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494803 10 g 10g
11488800 5 g 5g
11404813 50 g 50g
11414813 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11494803 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12171.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-91-8 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-91-8
Molekylær formel C5H10O4
Molekylvægt (g/mol) 134.131
MDL nummer MFCD00008484
InChI nøgle NZTCVGHPDWAALP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl dimethoxyacetate, acetic acid, dimethoxy-, methyl ester, dimethoxyacetic acid methyl ester, glyoxylic acid methyl ester dimethyl acetal, acetic acid, 2,2-dimethoxy-, methyl ester, glyoxylic acid, methyl ester, 2-dimethyl acetal, zlchem 519, acmc-209r3k, ksc490c4f, methyl 2,2-dimethoxyethanoate
PubChem CID 66647
IUPAC navn methyl-2,2-dimethoxyacetat
SMIL COC(C(=O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl dimethoxyacetate
Tæthed 1.098
Kogepunkt 160°C to 163°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.405
Mængde 10 g
Beilstein 1757582
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 134.13
Procent renhed ≥97%