Få mere at vide
Methyldifluoracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475816
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475816 5 g 5g
11465816 1 g 1g
11485816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22197.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 433-53-4 | C3H4F2O2 | 110.06 g/mol
En methyldifluoracetat (MFA)-baseret LiPF6-opløsning blev anvendt som en elektrolyt for at forbedre den termiske stabilitet af Li-ion-batterier. Methyldifluoracetat anvendes til inhibering af korrosion af aluminium katodestrømkollektor til lithiumionceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En methyldifluoracetat (MFA)-baseret LiPF6-opløsning blev påført som en elektrolyt for at forbedre den termiske stabilitet af Li-ion-batterier. Methyldifluoracetat anvendes til inhibering af korrosion af aluminium katodestrømkollektor til lithiumionceller.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 433-53-4
Molekylær formel C3H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 110.06
MDL nummer MFCD00039276
InChI nøgle CSSYKHYGURSRAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl difluoroacetate, methyl2,2-difluoroacetate, difluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, difluoro-, methyl ester, methyldifluoroacetate, methyl difluoroacetate #, acmc-209ju0, methyl 2,2-difluoroethanoate
PubChem CID 79012
IUPAC navn methyl-2,2-difluoracetat
SMIL COC(=O)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl difluoroacetate
Tæthed 1.272
Kogepunkt 86°C to 87°C
Flammepunkt 19°C (66°F)
Brydningsindeks 1.335
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1747534
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 110.06
Procent renhed 99%