Få mere at vide
Methyldiethylfosfonoacetat, TRC
Artikelnummer. 30478437
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478437 1 g
30477695 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3017031G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Diethylphosphonoacetate
CAS 1067-74-9
Molekylær formel C7H15O5P
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMIL CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
IUPAC navn Methyl 2-diethoxyphosphorylacetat
Molekylvægt (g/mol) 210.16
Formel vægt 210.0657