Få mere at vide
Methyldiethylfosfonoacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Diethylphosphonoacetate |
| CAS | 1067-74-9 |
| Molekylær formel | C7H15O5P |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC |
| IUPAC navn | methyl 2-diethoxyphosphorylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.16 |
| Formel vægt | 210.0657 |