Få mere at vide
Methyldiethylfosfonoacetat, TRC
Artikelnummer. 30480326
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30480326 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30480326 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM301703500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Diethylphosphonoacetate
CAS 1067-74-9
Molekylær formel C7H15O5P
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMIL CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
IUPAC navn Methyl 2-diethoxyphosphorylacetat
Molekylvægt (g/mol) 210.16
Formel vægt 210.0657