Få mere at vide
Methyldiethylphosphonoacetat, 97%
Artikelnummer. 11473374
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473374 25 g 25g
11483374 100 g 100g
11493374 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473374 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10644.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1067-74-9 | C7H15O5P | 210,166 g/mol
Methyldiethylphosphonoacetat anvendes som reagens ved fremstilling af allylfluoridforbindelser og i regioselektive Diels-Alder-reaktioner. Det tjener også som en reaktant i fremstillingen af substituerede thiophener og furaner, som finder anvendelse i type 2-diabetesbehandling. Yderligere fungerer det som en forløber i syntesen af pyridonalkaloider og immunsuppressive cyclopentandiolderivater. Ud over dette anvendes det til modifikation af botulinumneurotoksin serotype A proteaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyldiethylphosphonoacetat anvendes som reagens ved fremstilling af allyliske fluorforbindelser og i regioselektive Diels-Alder-reaktioner. Det tjener også som en reaktant i fremstillingen af substituerede thiophener og furaner, som finder anvendelse i type 2-diabetesbehandling. Yderligere fungerer det som en forløber i syntesen af pyridonalkaloider og immunsuppressive cyclopentandiolderivater. Ud over dette anvendes det til modifikation af botulinumneurotoksin serotype A proteaseinhibitorer.
Opløselighed
Blandbar med tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1067-74-9
Molekylær formel C7H15O5P
Molekylvægt (g/mol) 210.166
MDL nummer MFCD00009081
InChI nøgle CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl diethylphosphonoacetate, methyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, methyl ester, diethylmethylphosphonoacetate, methyl diethoxyphosphoryl acetate, diethyl carbomethoxymethylphosphonate, methyl 2-diethoxycarbonyl acetate, methyldiethylphosphonoacetate, diethyl methylphosphonoacetate, ksc489e0f
PubChem CID 66113
IUPAC navn methyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMIL CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl diethylphosphonoacetate
Tæthed 1.145
Kogepunkt 126°C to 128°C (8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 25 g
Beilstein 1782397
Opløselighedsinformation Miscible with tetrahydrofuran.
Formel vægt 210.17
Procent renhed 97%