Få mere at vide
Methyldiethyldithiocarbamat, TRC
Artikelnummer. 30011278
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011278 100 mg
30009755 250 mg
30005292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011278 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM301700100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 686-07-7
Molekylær formel C6 H13 N S2
Molekylvægt (g/mol) 163.3
Synonym Carbamic acid, diethyldithio-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, diethyl-, methyl ester (9CI), Diethyldithiocarbamate methyl ester, Methyl N,N-diethylcarbamodithioate, Methyl N,N-diethyldithiocarbamate, Methyl diethyldithiocarbamate, NSC 133269
IUPAC navn methyl N,N-diethylcarbamodithioat
SMIL CCN(CC)C(=S)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Diethyldithiocarbamate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NS2/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
Formel vægt 163.0489
Procent renhed >95%