Få mere at vide
Methyldichloracetat, 99%
Beskrivelse
Methyldichloracetat kan anvendes i den diastereoselektive syntese af bicyklisk chlorcyclopropan, som difunktionel initiator under atomoverførselsradikalpolymerisation af methyl- eller n-butylacrylat, som reagens under CrCl2-induceret olefinering af aldehyder. Det er en reaktant involveret i nukleofile substitutionsreaktioner med nitro(pentafluorsulfanyl)benzener, azid-alkylhalogenid-cycloaddition og atomoverførselsradikaladdition, kemisk modifikation af STn-antigen til forstærkning af syntetiske kulhydratvacciner, tre-komponent reaktion af aryner med cykliske ethere og aktive metanolsyntese af katylidiner, og additionsreaktioner til syntese af enantioprene 3,4-diaminoestere eller amider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyldichloracetat kan bruges i den diastereoselektive syntese af bicyklisk chlorcyclopropan, som difunktionel initiator under atomoverførselsradikalpolymerisation af methyl- eller n-butylacrylat, som reagens under CrCl2-induceret olefinering af aldehyder. Det er en reaktant involveret i nukleofile substitutionsreaktioner med nitro(pentafluorsulfanyl)benzener, azid-alkylhalogenid-cycloaddition og atomoverførselsradikaladdition, kemisk modifikation af STn-antigen til forstærkning af syntetiske kulhydratvacciner, tre-komponent reaktion af aryner med cykliske ethere og aktive metanolsyntese af katylidiner, og additionsreaktioner til syntese af enantioprene 3,4-diaminoestere eller amider.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (4 g/L).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for ordentlig ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl dichloroacetate |
| Smeltepunkt | -52 °C |
| Tæthed | 1.38 |
| Kogepunkt | 142 °C til 144 °C |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Lineær formel | Cl2CHCO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.442 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2299 |
| Vis mere |