Få mere at vide
Methyldichloracetat, 99%
Description
Methyldichloracetat kan anvendes i den diastereoselektive syntese af bicyklisk chlorcyclopropan, som difunktionel initiator under atomoverførselsradikalpolymerisation af methyl- eller n-butylacrylat, som reagens under CrCl2-induceret olefinering af aldehyder. Det er en reaktant involveret i nukleofile substitutionsreaktioner med nitro(pentafluorsulfanyl)benzener, azid-alkylhalogenid-cycloaddition og atomoverførselsradikaladdition, kemisk modifikation af STn-antigen til forstærkning af syntetiske kulhydratvacciner, tre-komponent reaktion af aryner med cykliske ethere og aktive metanolsyntese af katylidiner, og additionsreaktioner til syntese af enantioprene 3,4-diaminoestere eller amider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyldichloracetat kan bruges i den diastereoselektive syntese af bicyklisk chlorcyclopropan, som difunktionel initiator under atomoverførselsradikalpolymerisation af methyl- eller n-butylacrylat, som reagens under CrCl2-induceret olefinering af aldehyder. Det er en reaktant involveret i nukleofile substitutionsreaktioner med nitro(pentafluorsulfanyl)benzener, azid-alkylhalogenid-cycloaddition og atomoverførselsradikaladdition, kemisk modifikation af STn-antigen til forstærkning af syntetiske kulhydratvacciner, tre-komponent reaktion af aryner med cykliske ethere og aktive metanolsyntese af katylidiner, og additionsreaktioner til syntese af enantioprene 3,4-diaminoestere eller amider.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (4 g/L).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler. Sørg for ordentlig ventilation.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl dichloroacetate |
| Smeltepunkt | -52 °C |
| Tæthed | 1.38 |
| Kogepunkt | 142 °C til 144 °C |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Lineær formel | Cl2CHCO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.442 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2299 |
| Show More |
Safety and Handling
- Methyl dichloroacetate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl dichloroacetate