Få mere at vide
Methyl Di(2-thienylglycolate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 2-Hydroxy-2,2-dithiophen-2-ylacetate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O3S2/c1-14-10(12)11(13,8-4-2-6-15-8)9-5-3-7-16-9/h2-7,13H,1H3 |
| Formel vægt | 254.0071 |