missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl Dehydroabietate, TRC

Artikelnummer. 30136853
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136853 1 g
30007230 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2719201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1235-74-1
Molekylær formel C18 H24 O2
Molekylvægt (g/mol) 272.38
Synonym (1R,4aS,10aR)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic Acid Methyl Ester;
IUPAC navn methyl (1R,4aS,10aR)-1,4a-dimethyl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthrene-1-carboxylate
SMIL COC(=O)[C@]1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CCc3ccccc23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl Dehydroabietate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H24O2/c1-17-11-6-12-18(2,16(19)20-3)15(17)10-9-13-7-4-5-8-14(13)17/h4-5,7-8,15H,6,9-12H2,1-3H3/t15-,17-,18-/m1/s1
Formel vægt 272.1776
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.