Få mere at vide
Methyldecanat (methylkaprat), TRC
Artikelnummer. 30009129
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30009129 2.5 g 2.5g
30005523 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2948452.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-42-9
Molekylær formel C11 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 186.29
Synonym C 1098, CE 1095, Capric acid methyl ester, Estasol MD 10, Metholene 2095, Methyl caprate, Methyl caprinate, Methyl decanoate, Methyl n-caprate, Methyl n-decanoate, NSC 3713, Pastell M 10, Uniphat A 30
IUPAC navn Methyldecanoat
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Capric Acid Methyl Ester
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Formel vægt 186.162