Få mere at vide
Methyldecanat, 98+%
Artikelnummer. 11428810
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428810 100 g 100g
11477577 50 g 50g
11487577 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15658.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186,30 g/mol
Det bruges som mellemprodukt til capronsyre, rengøringsmidler, emulgatorer, befugtningsmidler, stabilisatorer, harpikser, smøremidler, blødgøringsmidler og smagsstoffer. Som et kemisk mellemprodukt til alkanolamider, fedtalkoholer& syrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som mellemprodukt til capronsyre, rengøringsmidler, emulgatorer, befugtningsmidler, stabilisatorer, harpikser, smøremidler, blødgøringsmidler og smagsstoffer. Som et kemisk mellemprodukt til alkanolamider, fedtalkoholer& syrer.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-42-9
Molekylær formel C11H22O2
Molekylvægt (g/mol) 186.30
MDL nummer MFCD00009580
InChI nøgle YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
PubChem CID 8050
IUPAC navn methyldecanoat
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl decanoate
Smeltepunkt -18°C
Tæthed 0.877
Kogepunkt 223°C to 225°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Brydningsindeks 1.425
Mængde 100 g
Beilstein 1759170
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 186.3
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl decanoate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanoic acid, methyl ester