Få mere at vide
Methyl-d3-triphenylphosphonium Iodide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Methyl)triphenylphosphonium Iodide-D3 |
| CAS | 1560-56-1 |
| Molekylær formel | C19 2H3 H15 P . I |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16 H,1H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3; |
| SMIL | [I-].[2 H]C([2 H])([2 H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | triphenyl(trideuteriomethyl)phosphanium;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.24 |
| Formel vægt | 407.0379 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |