Få mere at vide
Methyl-d3 Toluenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-d3 Toluenesulfonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3/i2D3 |
| Formel vægt | 189.054 |