missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl-d3 p-Toluenesulfonate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-d3 Toluenesulfonate |
| CAS | 7575-93-1 |
| Molekylær formel | C8 D3 H7 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methan-d3-ol, 4-methylbenzenesulfonate (9 CI, ACI), Methan-d3-ol, p-toluenesulfonate (8 CI), p-Toluenesulfonic acid, methyl-d3 ester (6 CI, 7 CI, 8 CI), Methyl-d3 4-methylbenzenesulfonate, Methyl-d3 tosylate, Trideuteriomethyl 4-methoxybenzenesulfonate, Trideuteriomethyl 4-methylbenzenesulfonate, Trideuteriomethyl p-toluenesulfonate, Trideuteromethyl tosylate, Methyl-d3 p-Toluenesulfonate, Methyl Toluene-4-sulfonate-D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6 H,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.247 |
| Formel vægt | 189.054 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?