Få mere at vide
Methyl-d3 Methacrylate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methacrylic Acid Methyl Ester-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 35777-12-9 |
| Molekylær formel | C5 D3 H5 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl-d3 ester (9 CI), Methyl-d3 methacrylate, Methacrylic acid methyl-d3 ester, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl-d3 ester, Methacrylic acid methyl ester-D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)C(=C)C |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.1343 |
| Formel vægt | 103.0713 g/mol |
| Vis mere |