Få mere at vide
Methyl-d3-malonic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-D3-malonic acid |
| CAS | 42522-59-8 |
| Molekylær formel | C4 2H3 H3 O4 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethyl)propanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.11 |
| Formel vægt | 121.0454 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |