missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl-d3-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylamine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 7436-22-8 |
| Molekylær formel | C D3 H2 N . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl-d3-amine Hydrochloride, Methyl-d3-amine Monohydrochloride, Methyl-d3-ammonium Chloride, Monomethyl-d3-ammonium Chloride, Methyl-d3-amine HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1 H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | trideuteriomethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 70.5365 |
| Formel vægt | 70.0377 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?