Få mere at vide
Methyl-d2 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol-1,1-D2 |
| CAS | 28563-35-1 |
| Molekylær formel | C D2 H2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methan-d2-ol (8 CI, 9 CI), Dideuteriomethanol, Methanol-d2 (CHD2OH), Methyl-d2 alcohol, Methanol-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])O |
| IUPAC navn | dideuteriomethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 34.0542 |
| Formel vægt | 34.0388 g/mol |
| Vis mere |