missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl-d1 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methanol-d |
| CAS | 4206-31-9 |
| Molekylær formel | C D H3 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methanol-d, Methan-d-ol (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Methanol-d1, Methyl-d alcohol, Methanol-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D |
| SMIL | [2 H]CO |
| IUPAC navn | deuteriomethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 33.048 |
| Formel vægt | 33.0325 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?