Få mere at vide
Methyl D-Ribofuranoside, TRC
Artikelnummer. 30479289
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479289 500 mg
30475185 100 mg
30472115 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM233440500MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13039-63-9
Molekylær formel C6 H12 O5
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Synonym D-Ribofuranoside, methyl, Ribofuranoside, methyl, D- (8CI), Methyl D-ribofuranoside, Methyl D-riboside, (2RS,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methoxytetrahydrofuran
IUPAC navn (2R,3S,4R)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxyoxolane-3,4-diol
SMIL Coc1O[C@H](Co)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Methyl D-Ribofuranoside
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(2-7)11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6?/m1/s1
Formel vægt 164.0685
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.