Få mere at vide
Methyl D-Ribofuranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl D-Ribofuranoside |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(2-7)11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6?/m1/s1 |
| Formel vægt | 164.0685 |