missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl D-Pantothenate, TRC

Artikelnummer. 30474575
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474575 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3290155G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl Pantothenate
CAS 50692-78-9
Molekylær formel C10 H19 N O5
Mængde 5 g
Synonym N-[(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl]-β-alanine methyl ester, Pantothenic acid, methyl ester (6CI), β-Alanine, N-(2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-, methyl ester, (R)-, D-Pantothenic acid methyl ester, Methyl D-pantothenate, Methyl pantothenate
InChI formel InChI=1S/C10H19NO5/c1-10(2,6-12)8(14)9(15)11-5-4-7(13)16-3/h8,12,14H,4-6H2,1-3H3,(H,11,15)/t8-/m0/s1
SMIL COC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
IUPAC navn methyl 3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 233.26
Formel vægt 233.1263
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.