Description
Methylα -D-mannopyranosid er blevet brugt til at syntetisere en række tri- og tetrahydroxylerede syvleddede iminosukkere i en undersøgelse, der arbejdede hen imod en stabil noeuromycinanalog med en D-manno-konfiguration.
Specifications
Specifications
| CAS | 617-04-9 |
| Smeltepunkt | 187 °C til 197 °C |
| Molekylær formel | C7H14O6 |
| MDL nummer | MFCD00063262 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| InChI nøgle | HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol |
| Show More |