Få mere at vide
alfa-Methyl-D-mannopyranosid, 99+%
Artikelnummer. 10720575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10720575 500 g Glasflaske 500g
10229873 25 g Glasflaske 25g
10023170 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10720575 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229255000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
alfa-Methyl-D-mannopyranosid, 99+%, Mængde: 500g, emballage: Glasflaske, grå eller hvid, smeltepunkt: 186,0 grader. C til 194,0 grader. C, Molekylvægt: 194,18, Procents Renhed: 99+%, Udseende: (1% aq. soln.) klar, farveløs, Assay Percent Interval: 99% min. (ELSD) (HPLC) | CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-04-9
Molekylær formel C7H14O6
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00063262
InChI nøgle HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Methyl-D-mannopyranoside
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186,0 °C til 194,0 °C
Farve Grå eller hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Specifik rotationstilstand +79,00 (20,00 °C c=10,H2O)
Specifik rotation +79.00
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 194.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver