Få mere at vide
alfa-Methyl-D-mannopyranosid, 99+%
Artikelnummer. 10229873 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10229873 25 g Glasflaske 25g
10023170 100 g Glasflaske 100g
10720575 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229873 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229250250
Request Bulk or Custom Format
alfa-Methyl-D-mannopyranosid, 99+%, Mængde: 500g, emballage: Glasflaske, grå eller hvid, smeltepunkt: 186,0 grader. C til 194,0 grader. C, Molekylvægt: 194,18, Procents Renhed: 99+%, Udseende: (1% aq. soln.) klar, farveløs, Assay Percent Interval: 99% min. (ELSD) (HPLC) | CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-04-9
Molekylær formel C7H14O6
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00063262
InChI nøgle HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
PubChem CID 101798
ChEBI CHEBI:43943
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale α-Methyl-D-mannopyranoside
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186.0°C to 194.0°C
Farve Grå eller hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik rotationstilstand + 79.00 (20.00°C c=10,H2O)
Specifik rotation + 79.00
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 194.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.